Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 20 μL Low Retention Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
These low retention pipette tips with UltraFine™ points are available in resealable bags, racks, or refills.
30.85 € - 76.30 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 20 μl |
---|---|
Gefiltert | ohne Filter |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Länge (angloamerikanisch) | 1,9 in. |
Länge (metrisch) | 48,3 mm |
Produktcode | Marke | Sterilität | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16681913
|
Labcon™
1066-260-000-9 |
nicht steril | Nachfüllpackung | ||||||
16691913
|
Labcon™
1066-960-006-9 |
nicht steril | Rack, 96 |
68.95 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16601923
|
Labcon™
1066-965-006-9 |
steril | Rack, 96 |
76.30 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17507836
|
Labcon™
1066-800-000-9 |
Unsteril | Im Beutel | ||||||
Beschreibung
- Fits 20 μL Rainin™ LTS style pipettes
- Low mounting and ejection forces less than 3 kg
- Ultra low fluid retention
- Made in USA
Spezifikation
20 μl | |
Autoklavierbar | |
48,3 mm | |
Flextop | |
Rainin™ LTS™ Pipette |
ohne Filter | |
1,9 in. | |
Liquid Handling | |
Ja | |
Polypropylen-Harz |