Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 250 μL Low Retention Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
These low retention pipette tips with UltraFine™ points are low mounting with ejection forces less than 3 kg.
Marke: Labcon™ 1067-960-006-9
Weitere Details : Netto-Gewicht : 11.79340kg
Beschreibung
- Äußerst geringe Flüssigkeitsretention
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
250 μl | |
nicht steril | |
Lila | |
2,01 in. | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
UltraFine Spitze, graduiert | |
RT | |
Rainin™ LTS™ Pipette | |
SuperSlik™ Geringe Retention | |
10, 50, 100, 200 μl |
ohne Filter | |
Natürlich | |
Autoklavierbar | |
51,3 mm | |
Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin | |
Rack, 96 | |
96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 10 Kartons/Karton | |
Ja | |
Ja | |
Polypropylen-Harz |