Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 250 μL Low Retention Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
These low retention pipette tips with UltraFine™ points are low mounting with ejection forces less than 3 kg.
30.85 € - 84.20 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 250 μl |
---|---|
Gefiltert | Ungefiltert |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Länge (angloamerikanisch) | 2,01 in. |
Länge (metrisch) | 51,3 mm |
Produktcode | Marke | Zertifizierung/Konformität | Format | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zertifizierung/Konformität | Format | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16611923
|
Labcon™
1067-260-000-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD-Konformität | Nachfüllpackung | nicht steril |
38.60 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
16621923
|
Labcon™
1067-960-006-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD-Konformität | Rack, 96 | nicht steril |
72.50 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
16631923
|
Labcon™
1067-965-006-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD-Konformität | Rack, 96 | steril |
84.20 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17517836
|
Labcon™
1067-800-000-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI | Im Beutel | Unsteril |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Ultra low fluid retention
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Spezifikation
250 μl | |
Autoklavierbar | |
51,3 mm | |
UltraFine Spitze, graduiert | |
250 μl Rainin™ LTS-Pipettierer | |
Polypropylenharz |
Ungefiltert | |
2,01 in. | |
Liquid Handling | |
Ja | |
Ja | |
10, 50, 100, 200 μl |