Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 300 μL Low Retention Pipet Tips for Rainin™ LTS Pipettes
These graduated, low retention pipette tips have UltraFine™ points and are available in mini refills, resealable bags, or racks.
Marke: Labcon™ 1160-965-006-9
101.65 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21712" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 14.06140kg
Beschreibung
- Passend für 300 μl Rainin™ LTS-Pipetten
- Niedrige Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
- Äußerst geringe Flüssigkeitsretention
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
300 μl | |
steril | |
Lila | |
2,18 in. | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Rack, 96 | |
960 Spitzen/Packung, 10 Packungen/Karton | |
Ja | |
Ja | |
Polypropylen-Harz |
ohne Filter | |
Durchsichtig | |
Autoklavierbar | |
55,6 mm | |
Frei von Protease, humaner DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin | |
E-Strahl | |
Graduierte UltraFine Spitze | |
RT | |
Rainin™ LTS™ Pipette | |
SuperSlik™ Geringe Retention | |
10, 50, 100 μl |