Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 300 μL Low Retention Pipet Tips for Rainin™ LTS Pipettes
These graduated, low retention pipette tips have UltraFine™ points and are available in mini refills, resealable bags, or racks.
32.05 € - 107.00 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 300 μl |
---|---|
Gefiltert | ohne Filter |
Länge (angloamerikanisch) | 2,18 in. |
Länge (metrisch) | 55,6 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Liquid Handling |
Produktcode | Marke | Zertifizierung/Konformität | Format | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zertifizierung/Konformität | Format | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16681933
|
Labcon™
1160-260-000-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD-Konformität | Nachfüllpackung | nicht steril |
43.40 €
768 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
16691933
|
Labcon™
1160-960-006-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD-Konformität | Rack, 96 | nicht steril |
91.40 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
16601943
|
Labcon™
1160-965-006-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD-Konformität | Rack, 96 | steril |
107.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17567856
|
Labcon™
1160-250-000-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI | Nachfüllpackung | Unsteril |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
17577856
|
Labcon™
1160-800-000-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI | Im Beutel | Unsteril |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Description
- Fits 300 μL Rainin™ LTS style pipettes
- Low mounting with ejection forces at less than 3 kg
- Ultra low fluid retention
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Specifications
300 μl | |
2,18 in. | |
Liquid Handling | |
Ja | |
Ja | |
10, 50, 100 μl |
ohne Filter | |
55,6 mm | |
Graduierte UltraFine Spitze | |
Rainin™ LTS™ Pipette | |
Polypropylen-Harz |