Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ TOC-zertifizierte Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen-
Stellen Sie sicher, dass Ihre Umweltanalysen mit unseren Thermo Scientific™ SureSTART™ TOC-zertifizierten Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen der Stufe 3 den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
389.84 € - 568.06 €
Spezifikation
Verschlussfarbe Weiß
Durchmesser (metrisch) Öffnung 15 mm
Innendurchmesser (metrisch) 28 mm
Material Klarglas
Volumen (metrisch) 40 ml
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zertifizierung/Konformität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zertifizierung/Konformität Preis Menge & Verfügbarkeit  
17373963
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6PK40TOC10
TOC-Zertifizierung (10 ppb)
568.06 €
72 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17383963
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6PK40TOC20
TOC-Zertifizierung (20 ppb)
389.84 €
72 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Stellen Sie sicher, dass Ihre Umweltanalysen mit unseren Thermo Scientific™ SureSTART™ TOC-zertifizierten Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen der Stufe 3 den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Wählen Sie Produkte der Stufe 3 für ultimative Leistung und Empfindlichkeit Ihrer Methoden bei gleichzeitiger Gewährleistung höchster Probensicherheit und -integrität. Unsere TOC-zertifizierten Kits umfassen 40 ml-Glasfläschchen mit Schraubverschluss und vormontierte Polypropylen-Schrauben mit gebundenen, hochreinen Silikon-/PTFE-Septen. Jede Charge von TOC-Fläschchen wird getestet und zertifiziert, um im Hintergrund insgesamt organische Kohlenstoffmengen (TOC) von < 10 oder < 20 ppb beizutragen.
TOC-zertifizierte Fläschchen und Verschlusskappen
Gereinigt, zertifiziert und einsatzbereit
• TOC-zertifizierte Kits enthalten 40 ml-Glasfläschchen und vormontierte 24 mm-Schraubverschlüsse mit verklebten, hochreinen Silikon-/PTFE-Septen.
• Jede Charge wurde über Gaschromatographie getestet und zertifiziert, um im Hintergrund insgesamt organische Kohlenstoffmengen (TOC) von < 10 ppb oder < 20 ppb beizutragen.
• Niedriger TOC-Hintergrund ist ideal zur Vorbereitung und Lagerung von Standards.
• 40 ml passen in die meisten automatisierten TOC-Geräte
• Geeignet für Umweltanalysen einschließlich Offline- und Stichprobenahmen von hochreinem Wasser
Kits mit zertifizierter Spezifikation
Für die Routineanalyse
Alle SureSTART Produkte sind zertifiziert, um die Spezifikationen physischer Parameter im Rahmen unseres Fertigungsprozesses zu erfüllen.
Die SureSTART Leistungsstufen
• Stufe 1: Routineanalysen
Die für die Chromatographie zugelassenen
SureSTART Produkte der Stufe 1 sind kostenoptimiert, für alle Gerätetypen geeignet und qualitativ getestet und liefern die für alltägliche Analysen benötigte Leistung, Probensicherheit und Reproduzierbarkeit. Sie sind eine ideale Lösung für die Verifizierung der Präsenz und Quantifizierung von Verbindungen mithilfe von Detektionstechniken wie UV, RI und FID.
• Stufe 2: Analyse mit hohem Durchsatz
Wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind
SureSTART Produkte der Stufe 2 weisen einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen sowie entsprechend hohe Standards auf, sodass Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Diese Produkte unterstützen Routineanalysen und liefern qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf.
• Stufe 3: Hohe Leistung
Wenn die Empfindlichkeit ein Muss ist
SureSTART Produkte der Stufe 3 werden in Reinräumen verpackt, um vor Umweltfaktoren zu schützen. Sie enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten. Wählen Sie diese Produkte für ultimative Methodenleistung und hohe Sicherheit und Integrität von Proben.
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
28 mm
40 ml
72 Fläschchen und Verschlusskappen
55 Shore
40 ml
Schraubverschluss, Stufe 3
3,2 mm
24 mm
TOC Analysegeräte
40 ml-Schraubfläschchen aus Glas, Stufe 3
15 mm
Klarglas
Silikon, weiß/PTFE, durchsichtig; verklebt
24 mm
SureSTART Stufe 3
Polypropylen
97 mm
TOC-zertifizierter Fläschchen- und Verschlusssatz, Stufe 3
Nein
24 mm