missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bode Chemie™ Oberflächendesinfektionsmittel

Marke:  Bode Chemie™ 9804342


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10759721

  • 191.00 € / 1 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Aldehydfreier Flächen-Desinfektionsreiniger mit materialschonendem Schutzfaktor
Hohe Anwenderakzeptanz
Angenehmer Geruch
Breites Wirkungsspektrum
Gute Reinigungsleistung
Anwendungsgebiete:
Zur täglichen, desinfizierenden Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen Oberflächen in Bereichen, in denen eine geruchsarme Desinfektion bevorzugt wird. Weitere Anwendungsbereiche sind Küchen und Lebensmittelbetriebe, in denen aldehydfreie Produkte gefordert werden.
Zusammensetzung:
100 g Lösung enthalten: Benzyl-C12-18-alkyldimethylammoniumchloride 19,9 g, N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin 5,0 g
Wirkungsspektrum:
Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), MNV, Adeno-, Papova-, Rota-, SARS-Virus.
Listung:
VAH, DVG, Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische Beläge (RK-Liste), CE-Kennzeichnung gemäss Medizinproduktegesetz (MPG bzw. MDD).
Flächen-Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Menge: 20mL
Spezifikation

Spezifikation

Oberflächendesinfektionsreiniger
Wirksame Bestandteile: Benzyl-C12-18-alkyldimethylammoniumchlorid 199 mg/g, N-(3-aminopropyl)-N-dode
20 mL
VAH, MDD
Beutel
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Signalwort
  • Gefahr

Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1

Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote