Learn More
Suvecaltamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479806
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16479806 50 mg 50 Milligramm
16455987 5 mg 5 Milligramm
16423268 10 mg -
16464526 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16479806 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101096
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Suvecaltamide (MK-8998; compound 33) is a potent and selective inhibitor of the T-type calcium channel.
Suvecaltamide (MK-8998
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Suvecaltamide
CAS 953778-58-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H23F3N2O2
Menge 50 mg
Synonym MK-8998
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (262.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@@H](C1=NC=C(OCC(F)(F)F)C=C1)C)CC2=CC=C(C(C)C)C=C2
Molekulargewicht (g/mol) 380.4
Formelmasse 380.4
Reinheit (%) 98.51%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation