Learn More
SVL™ Kugelförmiges Reaktionsgefäß
Zylindrischer und runder Boden
Marke: SVL 296-72
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.38000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas für hohe Beständigkeit gegen chemische Angriffe und plötzliche Temperaturwechsel
- Mit 100 mm weiter Öffnung passend für SVL™ Deckel und Dichtring
Spezifikation
4 l | |
SVL™ Deckel und Dichtungsring | |
Reaktionsgefäß | |
Weite |
Borosilikatglas | |
245 mm | |
Sphärisch | |
206 mm |