Learn More
SVL™ Kugelförmiges Reaktionsgefäß
Zylindrischer und runder Boden
875.00 € - 3805.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | SVL™ Deckel und Dichtungsring |
Produkttyp | Reaktionsgefäß |
Mouth Style | Weite |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15597690
|
SVL
296-54 |
500 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15507700
|
SVL
296-60 |
1000 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15517700
|
SVL
296-72 |
4 l |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15527700
|
SVL
296-75 |
6000 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15537700
|
SVL
296-80 |
10000 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15547700
|
SVL
296-84 |
20 l |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas für hohe Beständigkeit gegen chemische Angriffe und plötzliche Temperaturwechsel
- Mit 100 mm weiter Öffnung passend für SVL™ Deckel und Dichtring
Spezifikation
Borosilikatglas | |
SVL™ Deckel und Dichtungsring | |
Reaktionsgefäß | |
Weite |