Learn More
SVL™ Kugelförmiges Reaktionsgefäß
Zylindrischer und runder Boden
Marke: SVL 296-75
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas für hohe Beständigkeit gegen chemische Angriffe und plötzliche Temperaturwechsel
- Mit 100 mm weiter Öffnung passend für SVL™ Deckel und Dichtring
Spezifikation
6000 ml | |
SVL™ Deckel und Dichtungsring | |
Reaktionsgefäß | |
Weite |
Borosilikatglas | |
280 mm | |
Sphärisch | |
235 mm |