Learn More
SVL™ Kugelförmiges Reaktionsgefäß
Zylindrischer und runder Boden
Marke: SVL 296-84
Weitere Details : Netto-Gewicht : 9.50000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas für hohe Beständigkeit gegen chemische Angriffe und plötzliche Temperaturwechsel
- Mit 100 mm weiter Öffnung passend für SVL™ Deckel und Dichtring
Spezifikation
20 l | |
SVL™ Deckel und Dichtungsring | |
Reaktionsgefäß | |
Weite |
Borosilikatglas | |
410 mm | |
Sphärisch | |
345 mm |