Learn More
Leica Microsystems Horizontalarm Large, für großes Schwenkarm- system, 698 mm lang, kugelgelagerte Führung
Positionieren Sie Ihr Schwenkarm-Stereomikroskop sicher und zuverlässig. Leica Microsystems™ Horizontaler Schwenkarm ist robust, aber einfach und präzise positionierbar.
Marke:  Leica Microsystems 10447098
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13486889
  • 727.90 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Großer Erweiterungsbereich
  • Mit wenig Aufwand neu positionierbar.
  • Langlebig.
  • Kugellager des horizontalen Arms und der Zahnstangenantrieb der Säule ermöglichen eine bequeme Einstellung der Höhe und Position.
  • Der einstellbare Anschlag begrenzt die maximale Verlängerung und ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen zwei definierten Positionen.
Spezifikation
Spezifikation
Horizontaler Standardarm