Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Ausschwingrotoren für Zentrifugen der Sigma™ Serie 4 und 6
Diese Rotoren eignen sich bei maximaler Belastung und maximaler Drehzahl für bis zu 50,000 Zyklen wartungsfreundlichen Betrieb. Sigma™ Ausschwingrotoren für Zentrifugen der Sigma™ Serie4 und 6 eignen sich optimal für den Einsatz in medizinischen und Forschungslabors.
Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 11650
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
- Ausschwingrotoren zur Sedimentation mit kleineren Fliehkräften bis ca. 6000x g
- Eine höhere Ausbeute kann erzielt werden, da das Zentrifugenröhrchen vollständig gefüllt werden kann
- Sedimentation findet in der Mitte des Bodens des Reagenzglases statt, wodurch eine leichte Trennung der Phasen möglich ist
- Sigma liefert passende Festwinkel-, Ausschwing- und Trommelrotoren für alle Sigma Zentrifugen
- Sigma Rotoren werden aus modernen, zertifizierten Hochleistungswerkstoffen mit nachverfolgbarer Chargennummer gefertigt
- Dank langjähriger Erfahrung und engem Kontakt zu unseren Kunden können wir eine umfangreiche Auswahl an Rotoren anbieten
- Sigma Rotoren zeichnen sich durch zusätzliche Kapazität oder höhere Drehzahl aus
- In fast allen Sigma Zentrifugen können Rotoren mit maximaler Drehzahl und bei +4 °C betrieben werden
Spezifikation
Edelstahl | |
4 Becher | |
Sigma 4-16, 4-16K, 4-16KH, hohes Fassungsvermögen von 4 bis 5 l, 6-16, 6-16K, 6-16H, 6-16KH |
Swing-out Rotor | |
4.200/4.700 U/min | |
4 |