Learn More
Hamilton™ Spritzen
Mit einer präzisionsgefertigten PTFE-Kolbenspitze, die eine leckagefreie Dichtung erzeugt.
Marke: Hamilton™ 203545
Weitere Details : net-weight : 0.01000kg
Beschreibung
- Die Spitze wischt das Innere des Spritzenzylinders frei von Proben
- Nützlich bei heterogenen Proben, da dadurch die Wahrscheinlichkeit verringert wird, dass eine Ablagerung auftritt und der Kolben einfriert
- Gassterilisierbar
Spezifikation
Nein | |
Spritzennadel | |
115 °C | |
1/Pckg. | |
ChemSeal |
0.7 mm | |
13.8 bar | |
1002 | |
2.5 ml |