Learn More
Hamilton™ Spritzen
Mit einer präzisionsgefertigten PTFE-Kolbenspitze, die eine leckagefreie Dichtung erzeugt.
146.00 € - 267.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nein |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 0.7 mm |
Produkttyp | Spritzennadel |
Max. Druck | 13.8 bar |
Max. Temperatur (metrisch) | 115 °C |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11562405
|
Hamilton™
203540 |
1 ml |
146.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11532515
|
Hamilton™
203545 |
2.5 ml |
164.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11540182
|
Hamilton™
203550 |
5 ml |
267.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Die Spitze wischt das Innere des Spritzenzylinders frei von Proben
- Nützlich bei heterogenen Proben, da dadurch die Wahrscheinlichkeit verringert wird, dass eine Ablagerung auftritt und der Kolben einfriert
- Gassterilisierbar
Spezifikation
Nein | |
Spritzennadel | |
115 °C | |
ChemSeal |
0.7 mm | |
13.8 bar | |
1/Pckg. |