Learn More
Syringic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16459056
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16459056 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16459056 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0339
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Syringic acid is correlated with high antioxidant activity and inhibition of LDL oxidation.
Syringic acid is correlated with high antioxidant activity and inhibition of LDL oxidation.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Syringic acid
CAS 530-57-4
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H10O5
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 62.5 mg/mL (315.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC(OC)=C(O)C(OC)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 198.17
Formelmasse 198.17
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation