Learn More
Invitrogen™ SYTO™ Deep Red Nucleic Acid Stain, for live cells
Artikelnummer. 16561932
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Fläschchen
5 Fläschchen
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16561932 1 Fläschchen 1 Stück
16499075 5 Fläschchen 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16561932 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. S34900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.00 €
    299.65 € / 1 Stück
    Sparen 19.35 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
SYTO Tiefroter Nukleinsäuren-Farbstoff ist ein zelldurchlässiger Farbstoff, der speziell die Zellkerne lebender, toter oder fixierter Zellen färbt.
  • SYTO Tiefroter Nukleinsäuren-Farbstoff ist ein zelldurchlässiger Farbstoff, der speziell die Zellkerne lebender, toter oder fixierter Zellen färbt. Er kann in Arbeitsabläufen der Fluoreszenzbildgebung lebender Zellen und in Arbeitsabläufen mit fixierten Zellen, einschließlich Immunzytochemie-, Immunhistochemie- und Immunfluoreszenzexperimenten, verwendet werden.
  • Nach einer kurzen Inkubation mit dem Färbemittel fluoreszieren die Zellkerne lebender, toter oder fixierter Zellen ein tiefrotes/dunkelrotes Signal, das mit einem Cy5-/tiefroten Standardfiltersatz oder einer Laserkonfiguration erkennbar ist.
  • Zellgängiger Farbstoff, der Zellkerne lebender, toter oder fixierter Zellen färbt
  • Nachweisbar mit tiefrotem/Cy5 Fluoreszenz-Filtersatz, mit Anregungs-/Emissionsmaxima von 652/669 nm
  • Fünfmal höheres Fluoreszenzsignal beim Färben von dsDNA im Vergleich zu RNA
  • SYTO Tiefrotes Nukleinsäure-Färbemittel eignet sich zum Multiplexen mit blauen, grünen, orangefarbenen, roten und Nahinfrarot-Fluorophoren, wenn kompatible Fluoreszenzfilter-/Laserkonfigurationen verwendet werden.
  • Der Farbstoff erhöht die Fluoreszenz mit zunehmender dsDNA-Konzentration. SYTO Tiefroter Nukleinsäuren-Farbstoff zeigt im Gegensatz zu DRAQ oder anderen tiefroten Nukleinsäure-Farbstoffen für lebende Zellen eine fünffach stärkere Fluoreszenz, wenn er mit dsDNA statt mit RNA inkubiert wird.
  • In einem typischen Bildgebungsexperiment verfügt es über ein helles Anfangssignal und eine ausgezeichnete Fotostabilität.
  • Dank dieser Eigenschaften ist dieser Farbstoff ideal für eine einfache und quantitative Färbung zur Zellkern-Markierung toter/fixierter Zellen in einem einzigen Schritte geeignet, die mittels Fluoreszenzmikroskopen, Fluorimetern, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegeräten und Durchflusszytometern untersucht werden.
  • Der Farbstoff wurde erfolgreich an lebenden Monolayer- und Sphäroidzellen sowie als Gegenfärbung des Zellkerns in der Immunzytochemie eingesetzt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Tiefrot
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Anregungswellenlängenbereich 652 nm
Farbstofftyp Membrangängig
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Menge 1 Fläschchen
Volumen (metrisch) 250 μl
Nachweisverfahren Fluoreszent
Emission 669 nm
Produktlinie SYTO
Versandbedingung Raumtemperatur
Markertyp Fluoreszent
Produkttyp Nukleinsäurefärbemittel
Sub Cellular Localization Nukleinsäuren