Learn More
Invitrogen™ SYTOX™ Deep Red Nukleinsäure-Färbemittel, für feste/tote Zellen
Artikelnummer. 16232052
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μl
5 x 50 μl
Packungsgröße:
250 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16232052 5 x 50 μl 250 Mikroliter
16222052 50 μl 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16232052 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. S11381
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.00 €
    600.65 € / 250 Mikroliter
    Sparen 31.35 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
SYTOX Tiefrot-Nukleinsäurefärbung ist ein hochaffiner Nukleinsäure-Farbstoff, der leicht in Zellen mit beeinträchtigter Plasmamembran eindringt, jedoch Membranen von lebenden Zellen nicht überwinden kann.
Mit minimaler zytoplasmatischer Färbung ist SYTOX Tiefrot-Färbung besonders nützlich für Immunozytochemie (ICC)-, Immunhistochemie (IHC)- und Immunfluoreszenz (IF)-Experimente zur Färbung von Zellkernen fixierter Zellen. Nach einer kurzen Inkubation mit SYTOX Tiefrot-Färbung fluoreszieren die Nukleinsäuren von toten oder fixierten Zellen ein helles Tiefrot/Dunkelrot und können mit einem CY5/Tiefrot-Standardfilterset oder einer Laserkonfiguration nachgewiesen werden.
Zu den Merkmalen von SYTOX Tiefrot-Nukleinsäure-Färbemittel gehören:
• Durchdringt keine lebenden Zellen; durchdringt tote oder fixierte Zellen
• Anregung/Emissionsspitze: 660/682 nm
• Verwendung mit dem herkömmlichen Cy5-Filtersatz oder 647-Laserlinie
• Funktioniert mit Säugetierzellen in Monolayer oder 3D-Zellkultur, Tiergewebe und Bakterien
• Nachweisbar mit Fluoreszenz-Mikroskopen, Fluorimetern, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegeräten und Durchflusszytometern
SYTOX Tiefrot-Nukleinsäurefärbung ist Multiplex-fähig mit blauen, grünen, orangefarbenen, roten und Nahe-IR-Fluorophoren, wenn kompatible Fluoreszenzfilter-/Laserkonfigurationen verwendet werden. SYTOX Tiefrot-Färbung zeigt eine erhöhte Fluoreszenz mit steigenden Konzentrationen von dsDNA, jedoch keine hohe Affinität für RNA oder ssDNA. In einem typischen Bildgebungsexperiment verfügt es über ein helles Anfangssignal und eine ausgezeichnete Fotostabilität. Diese Eigenschaften machen SYTOX Tiefrot-Färbemittel zu einem einfachen und quantitativen Einzelschritt-Farbstoff zur Markierung von toten/fixierten Zellkern für die Verwendung mit Fluoreszenz-Mikroskopen, Fluorimetern, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegeräten und Durchflusszytometern.
SYTOX Tiefrot-Nukleinsäure-Färbemittel wurden erfolgreich in Monolayer-Zellen, Dünnschichtgewebe, Dickschichtgewebe, 3D-Zellkulturen/Sphäroiden und Bakterien eingesetzt. Es wird in einer 1 mM-Konzentration in DMSO (∼2000-fache Konzentration) geliefert. Für die meisten Anwendungen und Zelltypen wird eine Konzentration von 0,5 µM (1X) empfohlen. Bei der Fluoreszenzbildgebung verschiedener Säugetierzellen wurde ein Konzentrationsbereich von 2,5 µM bis 0,25 µM verwendet. Für die Viabilitätsprüfung mittels Durchflusszytometrie wurde eine Konzentration von 1 µM bis 10 nM für Jurkat-Zellen verwendet; ein Bereich von 4 µM bis 0,5 µM wurde mit E. coli verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Tiefrot
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Anregungswellenlängenbereich 660 nm
Farbstofftyp Membrangängig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilitätsassay
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Menge 5 x 50 μl
Nachweisverfahren Fluoreszent
Emission 682 nm
Produktlinie SYTOX
Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Produkttyp Nukleinsäurefärbemittel
Sub Cellular Localization Nukleinsäuren