Learn More
Invitrogen™ SYTOX™ Red Dead Cell Stain, für 633 oder 635 nm Anregung
Ein einfacher quantitativer Indikator, mit dem tote Zellen in nur einem Schritt markiert und gezählt werden können. Der Indikator ist für die Verwendung mit Rot-Laser-Durchflusszytometern vorgesehen.
Marke: Invitrogen™ S34859
712.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22910" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Ein einfacher quantitativer Indikator, mit dem tote Zellen in nur einem Schritt markiert und gezählt werden können. Er dient zur Verwendung mit Durchflusszytometern, die mit rotem Laser ausgestattet sind.
- SYTOX™ Rot Totzellenfärbemittel ist ein Nukleinsäurefärbemittel hoher Affinität, das problemlos in Zellen mit geschädigter Plasmamembran eindringt, während intakte Zellmembranen dafür undurchlässig sind.
- Nach kurzer Inkubationszeit mit SYTOX™ Rot Färbemittel leuchten die Nukleinsäuren toter Zellen bei Anregung durch Rot-Laser mit 633 oder 635 nm Wellenlänge hellrot.
- SYTOX™ Rot Totzellenfärbemittel unterscheidet sich von anderen Totzellensonden wie 7-AAD und PI, die mit einer Wellenlänge von 488 nm angeregt werden.
- Die Emission von SYTOX Rot Färbemittel beschränkt sich auf nur einen einzigen Kanal und zeigt eine nur minimale spektrale Überlappung.
- Dadurch sind praktisch alle Kanäle der Laser-Spektrallinie 488 nm frei nutzbar.
- Lieferung als 5 µmol-Lösung in Dimethylsulfoxid (DMSO)
Spezifikation
Nicht zellgängig | |
5 μM | |
SYTOX Rot Totzellenfärbemittel, für Anregung mit 633 oder 635 nm | |
Viabilitätsassay | |
Totzellenfärbemittel | |
658 nm | |
Lösung | |
SYTOX™ | |
Raumtemperatur | |
Zellkern, Nukleinsäuren |
Rot | |
Enthält 1 Fläschchen SYTOX™ Rot Totzellenfärbemittel (5 μmol-Lösung in DMSO). Im Tiefkühlschrank (-5 °C bis -30 °C) und vor Licht geschützt aufbewahren. |
|
Fluoreszenz | |
Durchflusszytometer | |
SYTOX™ Rot | |
640 nm | |
Röhrchen | |
1.000 Assays | |
DMSO (Dimethylsulfoxid) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.