Learn More
T-26c, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472596
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16472596 25 mg 25 Milligramm
16463058 10 mg -
16419626 50 mg -
16415797 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16472596 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100518
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress T-26c is highly potent and selective matrix metalloproteinase-13 (MMP-13) inhibitor with an IC50 of 6.75 pM and more than 2600-fold selectivity over the other related metalloenzymes.
T-26c is highly potent and selective matrix metalloproteinase-13 (MMP-13) inhibitor with an IC50 of 6.75 pM and more than 2600-fold selectivity over the other related metalloenzymes.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material T-26c
CAS 869296-13-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H21N3O6S
Menge 25 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 15.62 mg/mL (32.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=CC(CNC(C2=NC(SC=C3COCC4=CC=C(C(O)=O)C=C4)=C3C(N2)=O)=O)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 479.51
Formelmasse 479.51
Reinheit (%) 99.54%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation