Learn More
T4-ATA (S-isomer), MedChemExpress
Artikelnummer. 16461209
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16461209 1 mg 1 Milligramm
16444808 10 mg 10 Milligramm
16417557 5 mg -
3 options
Artikelnummer. 16461209
Marke: Medchem Express HY114272A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
MedChemExpress T4-ATA S-isomer is the S-isomer of T4-ATA, which is the active form of the thyroid hormone.
T4-ATA S-isomer is the S-isomer of T4-ATA, which is the active form of the thyroid hormone.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material T4-ATA (S-isomer)
CAS 2448470-97-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H15I4NO6S
Menge 1 mg
SMILES CC(SCC(N[C@H](C(O)=O)CC(C=C1I)=CC(I)=C1OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 893.01
Formelmasse 893.01
Reinheit (%) 98.1%
Güte Research
Physikalische Form Solid