Learn More
Tafluprost, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491018
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 16491018
Marke: Medchem Express HYB0600
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Tafluprost(AFP-168) is an anti-glaucoma prostaglandin (PG) analog.
Tafluprost(AFP-168) is an anti-glaucoma prostaglandin (PG) analog.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tafluprost
CAS 209860-87-7
Farbe Colorless
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H34F2O5
Menge 5 mg
Synonym AFP-168 MK2452
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 270 mg/mL (596.65 mM)
SMILES O=C(OC(C)C)CCC/C=C\C[C@@H]1[C@@H](/C=C/C(F)(F)COC2=CC=CC=C2)[C@H](O)C[C@@H]1O
Molekulargewicht (g/mol) 452.53
Formelmasse 452.53
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.