Learn More
TAK-733, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495688
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16495688 10 mg 10 Milligramm
16438387 5 mg 5 Milligramm
16421857 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16495688 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13449
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress TAK-733 is a potent and selective MEK allosteric site inhibitor with an IC50 of 3.2 nM.
TAK-733 is a potent and selective MEK allosteric site inhibitor with an IC50 of 3.2 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TAK-733
CAS 1035555-63-5
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H15F2IN4O4
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 33 mg/mL (65.45 mM)
SMILES O=C1C(C(NC2=CC=C(I)C=C2F)=C(F)C(N3C)=O)=C3N=CN1C[C@@H](O)CO
Molekulargewicht (g/mol) 504.23
Formelmasse 504.23
Reinheit (%) 96.99%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease