Learn More
Tamoxifen Citrate, MedChemExpress
Beschreibung
Tamoxifen Citrate also potent inhibits infectious EBOV Zaire and Marburg (MARV) with IC50 of 0.1 μM and 1.8 μM, respectively. Tamoxifen Citrate activates autophagy and induces apoptosis.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tamoxifen Citrate |
| CAS | 54965-24-1 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C32H37NO8 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | ICI 46474(Z)-Tamoxifen Citratetrans-Tamoxifen Citrate |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 50 mg/mL (88.71 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 10 mg/mL (17.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | CC/C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=C(OCCN(C)C)C=C2)\C3=CC=CC=C3.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 563.64 |
| Mehr anzeigen |