missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tamoxifen Citrate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16478497
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16478497

Marke: Medchem Express HY13757

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Tamoxifen Citrate (ICI 46474) is an orally active, selective estrogen receptor modulator (SERM) which blocks estrogen action in breast cells and can activate estrogen activity in other cells, such as bone, liver, and uterine cells.Tamoxifen Citrate is a potent Hsp90 activator and enhances the Hsp90 molecular chaperone ATPase activity.

Tamoxifen Citrate also potent inhibits infectious EBOV Zaire and Marburg (MARV) with IC50 of 0.1 μM and 1.8 μM, respectively. Tamoxifen Citrate activates autophagy and induces apoptosis.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tamoxifen Citrate
CAS 54965-24-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C32H37NO8
Menge 5 g
Synonym ICI 46474(Z)-Tamoxifen Citratetrans-Tamoxifen Citrate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (88.71 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 10 mg/mL (17.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC/C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=C(OCCN(C)C)C=C2)\C3=CC=CC=C3.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 563.64
Formelmasse 563.64
Reinheit (%) 98.04%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt