Learn More
Tamoxifen Citrate, MedChemExpress
Beschreibung
Tamoxifen Citrate also potent inhibits infectious EBOV Zaire and Marburg (MARV) with IC50 of 0.1 μM and 1.8 μM, respectively. Tamoxifen Citrate activates autophagy and induces apoptosis.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tamoxifen Citrate |
| CAS | 54965-24-1 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C32H37NO8 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | ICI 46474(Z)-Tamoxifen Citratetrans-Tamoxifen Citrate |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 50 mg/mL (88.71 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 10 mg/mL (17.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | CC/C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=C(OCCN(C)C)C=C2)\C3=CC=CC=C3.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 563.64 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?