Learn More
Tannic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451148
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16451148 5 g
16432379 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16451148 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB2136
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Tannic acid is a novel hERG channel blocker with IC50 of 3.4 μM.
Tannic acid is a novel hERG channel blocker with IC50 of 3.4 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tannic acid
CAS 1401-55-4
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C76H52O46
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (58.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (58.78 mM)
SMILES O=C(C1=CC(OC(C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)=O)=C(O)C(O)=C1)OC3[C@H](OC(C4=CC(OC(C5=CC(O)=C(O)C(O)=C5)=O)=C(O)C(O)=C4)=O)[C@@H](OC(C6=CC(OC(C7=CC(O)=C(O)C(O)=C7)=O)=C(O)C(O)=C6)=O)[C@H](OC(C8=CC(OC(C9=CC(O)=C(O)C(O)=C9)=O)=C(O)C(O)=C8)=O)[C@@H](COC(C%10=CC(OC(C%11=CC(O)=C(O)C(O)=C%11)=O)=C(O)C(O)=C%10)=O)O3
Molekulargewicht (g/mol) 1701.2
Formelmasse 1701.2
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death