missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tapinarof, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200098746
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16494258

Marke: Medchem Express HY109044

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Tapinarof (WBI-1001) is a natural aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist with an EC50 of 13 nM. Tapinarof resolves skin inflammation in mice.

Tapinarof (WBI-1001) is a natural aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist with an EC50 of 13 nM. Tapinarof resolves skin inflammation in mice.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tapinarof
CAS 79338-84-4
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H18O2
Menge 10 mg
Synonym WBI-1001 Benvitimod GSK2894512
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (393.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C(C(C)C)C(O)=CC(/C=C/C2=CC=CC=C2)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 254.32
Formelmasse 254.32
Reinheit (%) 99.17%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt