Learn More
Taprenepag isopropyl, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478008
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16478008 10 mg 10 Milligramm
16410478 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16478008 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19998
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Taprenepag isopropyl is a highly selective EP2 receptor agonist.
Taprenepag isopropyl is a highly selective EP2 receptor agonist.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Taprenepag isopropyl
CAS 1005549-94-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H28N4O5S
Menge 10 mg
Synonym PF-04217329
Löslichkeitsinformationen DMSO : 200 mg/mL (384.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CN=CC=C1)(N(CC2=CC(OCC(OC(C)C)=O)=CC=C2)CC3=CC=C(N4C=CC=N4)C=C3)=O
Molekulargewicht (g/mol) 520.6
Formelmasse 520.6
Reinheit (%) 98.77%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism