Learn More
MP Biomedicals™ Taq Core Kit 10
Wird mit Standard-Reaktionspuffern geliefert.
630.70 € - 2688.16 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Taq DNA-Polymerase (5 E/μL), 10X Standard-Puffer mit Mg, 10X Standard-Puffer ohne Mg, 25 mM MgCl2, 10 mM dNTPs Mix Aufbewahrung bei -20 °C |
---|---|
Form | gefroren |
Format | Eingefrorene Lösung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standard-PCR |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11417040
|
MP Biomedicals™
11EPTQK300 |
1000U |
630.70 €
1 Set |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11437030
|
MP Biomedicals™
11EPTQK105C |
5 x 250 E |
943.40 €
1250 Einheiten |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11447030
|
MP Biomedicals™
11EPTQK109 |
10 x 250 E |
1597.42 €
2500 Einheiten |
Verfügbar ab: 12-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11457030
|
MP Biomedicals™
11EPTQK10L |
5 x 1000 E |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Einheiten-Definition: Eine Einheit DNA-Polymerase ist die Enzymmenge, die erforderlich ist, um die Aufnahme von 10 nmol Nukleosiden in ein DE81-adsorbierbares Produkt innerhalb von 30 min bei 74 °C unter Assay-Bedingungen zu katalysieren.
Einheiten-Definition: Eine Einheit DNA-Polymerase ist die Enzymmenge, die erforderlich ist, um die Aufnahme von 10 nmol Nukleosiden in ein DE81-adsorbierbares Produkt innerhalb von 30 min bei 74 °C unter Assay-Bedingungen zu katalysieren.Spezifikation
Taq DNA-Polymerase (5 E/μL), 10X Standard-Puffer mit Mg, 10X Standard-Puffer ohne Mg, 25 mM MgCl2, 10 mM dNTPs Mix Aufbewahrung bei -20 °C | |
gefroren | |
Eingefrorene Lösung | |
Standard-PCR |
Nur für Forschungszwecke (RUO).