missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TAS-103 dihydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16436316
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16436316 100 mg 100 Milligramm
16425848 10 mg 10 Milligramm
16411997 50 mg 50 Milligramm
16408507 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16436316 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13758A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress TAS-103 dihydrochloride is a dual inhibitor of DNA topoisomerase I/II, used for cancer research.

TAS-103 dihydrochloride is a dual inhibitor of DNA topoisomerase I/II, used for cancer research.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material TAS-103 dihydrochloride
CAS 174634-09-4
Farbe Reddish Brown
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H21Cl2N3O2
Menge 100 mg
Synonym BMS-247615 dihydrochloride
Löslichkeitsinformationen H2O : 50 mg/mL (123.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2C3=CC=C(O)C=C3N=C1NCCN(C)C)C4=C2C=CC=C4.Cl.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 406.31
Formelmasse 406.31
Reinheit (%) 98.09%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.