Learn More
TC HSD 21, MedChemExpress
Artikelnummer. 16426567
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16426567 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16426567 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY103394
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress TC HSD 21 is a potent 17β-hydroxysteroid dehydrogenase type 3 (17β-HSD3) inhibitor with an IC50 of 14 nM. TC HSD 21 shows excellent selectivity over 17β-HSD isoenzymes and nuclear receptors.
TC HSD 21 is a potent 17β-hydroxysteroid dehydrogenase type 3 (17β-HSD3) inhibitor with an IC50 of 14 nM. TC HSD 21 shows excellent selectivity over 17β-HSD isoenzymes and nuclear receptors.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TC HSD 21
CAS 330203-01-5
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H12BrNO3S2
Menge 5 mg
SMILES O=C1N(C2=CC=C(OC)C=C2)C(S/C1=C\C3=CC=C(O)C(Br)=C3)=S
Molekulargewicht (g/mol) 422.32
Formelmasse 422.32
Reinheit (%) 99.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation