Learn More
TCS 359, MedChemExpress
Artikelnummer. 16425908
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16425908 10 mg
16412057 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16425908 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13907
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress TCS 359, a 2-acylaminothiophene-3-carboxamide, is a potent and selective FLT3 inhibitor with an IC50 of 42 nM. TCS 359 inhibits MV4-11 cell proliferation with an IC50 of 340 nM.
TCS 359, a 2-acylaminothiophene-3-carboxamide, is a potent and selective FLT3 inhibitor with an IC50 of 42 nM. TCS 359 inhibits MV4-11 cell proliferation with an IC50 of 340 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TCS 359
CAS 301305-73-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H20N2O4S
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 14.29 mg/mL (39.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(NC(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)=O)SC3=C1CCCC3)N
Molekulargewicht (g/mol) 360.43
Formelmasse 360.43
Reinheit (%) 98.66%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease