Learn More
TDP2 / EAPII Mouse, Clone: TDP2/1258, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 51567-MSM1-P1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900628
  • 462.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 09-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
TDP2 / EAPII
Nuclear and Cytoplasmic
TDP2/1258
Unconjugated
NP_057698
Recombinant human full-length TDP2 protein
Jurkat cells. Lung, Duodenum or Small Intestinal Carcinoma.
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
Mouse
41kDa
Protein A/G Purified
RUO
51567
IgG2b κ