Learn More
Technico™ Taschenrefraktometer
Marke: Technico 8145.0100M
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Spezifikation
Taschenrefraktometer | |
DIGIT-100 ATC | |
Salinität | |
250 g |
0 bis 100 Salinität | |
Nullkalibrierung mit destilliertem Wasser zwischen 10 und 30 °C. | |
Messung niedriger Salzkonzentrationen von natürlichem oder künstlichem Salz in Wasser mit automatischer Temperaturkompensation | |
55 x 80 x 225 mm |