Learn More
Tegobuvir, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490387
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16490387 50 mg 50 Milligramm
16456747 5 mg 5 Milligramm
16444038 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16490387 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10544
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Tegobuvir is a specific, covalent inhibitor of the HCV NS5B polymerase.
Tegobuvir is a specific, covalent inhibitor of the HCV NS5B polymerase.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tegobuvir
CAS 1000787-75-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H14F7N5
Menge 50 mg
Synonym GS 333126 GS-9190
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (96.64 mM)
SMILES FC1=CC=CC=C1C2=NC3=CN(CC4=NN=C(C5=CC=C(C(F)(F)F)C=C5C(F)(F)F)C=C4)C=CC3=N2
Molekulargewicht (g/mol) 517.4
Formelmasse 517.4
Reinheit (%) 98.02%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus