missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Telaglenastat, MedChemExpress

Artikelnummer. 16487767
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16487767 5 mg -
16491277 50 mg 50 Milligramm
16455786 100 mg -
16435048 10 mg -
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16487767

Marke: Medchem Express HY12248

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Telaglenastat (CB-839) is a first-in-class, selective, reversible and orally active glutaminase 1 (GLS1) inhibitor. Telaglenastat selectively inhibits GLS1 splice variants KGA (kidney-type glutaminase) and GAC (glutaminase C) compared to GLS2. The IC50s are 23 nM and 28 nM for endogenous glutaminase in mouse kidney and brain, respectively. Telaglenastat inudces autophagy and has antitumor activity.

Telaglenastat (CB-839) is a first-in-class, selective, reversible and orally active glutaminase 1 (GLS1) inhibitor. Telaglenastat selectively inhibits GLS1 splice variants KGA (kidney-type glutaminase) and GAC (glutaminase C) compared to GLS2. The IC50s are 23 nM and 28 nM for endogenous glutaminase in mouse kidney and brain, respectively. Telaglenastat inudces autophagy and has antitumor activity.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Telaglenastat
CAS 1439399-58-2
Farbe Light Brown
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H24F3N7O3S
Menge 5 mg
Synonym CB-839
Löslichkeitsinformationen DMSO : 6.29 mg/mL (11.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=NN=C(CCCCC2=NN=C(NC(CC3=CC=CC(OC(F)(F)F)=C3)=O)C=C2)S1)CC4=NC=CC=C4
Molekulargewicht (g/mol) 571.57
Formelmasse 571.57
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.