Learn More
BRAND™ Füllschlauch für Dispensette™ S / S Organic
Diese aus FEP hergestellten Teleskopfüllschläuche lassen sich an verschiedene Flaschenhöhen anpassen.
Marke: BRAND™ 708212
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01260kg
Beschreibung
- FEP
Spezifikation
FEP | |
1/Pckg. | |
6 mm |
1, 2, 5, 10 ml Nennkapazität | |
Von 125 bis 240 mm |