Learn More
Temanogrel, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496747
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16496747 5 mg -
16451059 1 mg 1 Milligramm
16444048 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16496747 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10560
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Temanogrel is a highly selective 5-HT2A receptor antagonist with a Ki of 4.9 nM.
Temanogrel is a highly selective 5-HT2A receptor antagonist with a Ki of 4.9 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Temanogrel
CAS 887936-68-7
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H28N4O4
Menge 5 mg
Synonym APD791
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (286.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1C(C2=C(OCCN3CCOCC3)C=CC(NC(C4=CC=CC(OC)=C4)=O)=C2)=CC=N1
Molekulargewicht (g/mol) 436.5
Formelmasse 436.5
Reinheit (%) 98.14%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation