Learn More
Cytiva illustra™ TempliPhi™ Sequence Resolver Kit
Verwendet modifizierte Nukleotide in der isothermen Rolling Circle Amplifikation (RCA), um Ergebnisse, die mit schwer zu sequenzierenden Matrizen erzielt wurden, zu verbessern
464.00 € - 2384.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Das Kit bei -70 °C lagern. Das Enzymgemisch muss bei -70 °C gelagert werden; alle anderen Komponenten bei -20 °C. Tauen Sie die Komponenten auf Eis auf und halten Sie die Handhabungstemperatur bei 0 °C bis 4 °C |
---|---|
Beschreibung | Das illustra TempliPhi Sequence Resolver Kit verwendet die hochgradig prozessive DNS-Polymerase Phi29 mit Strang-Verdrängung und modifizierten Nukleotiden zur Amplifikation zirkulärer Templates für das darauffolgende Sequenzieren. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Amplifikation schwieriger Templates zur erfolgreichen DNS-Sequenzierung. |
Produkttyp | illustra TempliPhi Sequence Resolver Kit |
Prüfzeit | 18 h |
Produktcode | Marke | Enthält | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10308259
|
Cytiva
28-9035-31 |
1 X 900 μl Probenpuffer, 1 x 900 μl Reaktionspuffer, 1 x 100 μl Enzymmischung | 200 |
2384.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 03-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11339941
|
Cytiva
28-9035-29 |
1 X 90 μl Probenpuffer, 1 x 90 μl Reaktionspuffer, 1 x 90 μl Enzymmischung | 20 |
464.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 03-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Vorbereitung ohne Kultur aus Bakterienkolonien, Glycerinkultur oder gereinigte DNA spart Zeit und Reagenzien
- Erfordert einen Arbeitsaufwand von 20 Minuten
- Ausgezeichnete Verarbeitungsleistung bei der Sequenzierung, womit Probleme mit dem Stoppen und der Komprimierung von Sequenzierungen, die mit schwierigen Matrizen im Zusammenhang stehen, gelöst werden
- Erhöht den Sequenzierungserfolg schwieriger Matrizen mit einer Leselänge von bis zu 820 bp Phred 20 .
- Für den direkten Einsatz in Zyklussequenzierungsreaktionen ohne Reinigung
- Erhältlich in den Größen20, 50 und 500 Reaktionen
Spezifikation
Das Kit bei -70 °C lagern. Das Enzymgemisch muss bei -70 °C gelagert werden; alle anderen Komponenten bei -20 °C. Tauen Sie die Komponenten auf Eis auf und halten Sie die Handhabungstemperatur bei 0 °C bis 4 °C | |
Amplifikation schwieriger Templates zur erfolgreichen DNS-Sequenzierung. | |
18 h |
Das illustra TempliPhi Sequence Resolver Kit verwendet die hochgradig prozessive DNS-Polymerase Phi29 mit Strang-Verdrängung und modifizierten Nukleotiden zur Amplifikation zirkulärer Templates für das darauffolgende Sequenzieren. | |
illustra TempliPhi Sequence Resolver Kit |