Learn More
Teniposide, MedChemExpress
Beschreibung
Teniposide is a podophyllotoxin derivative, acts as a topoisomerase II inhibitor, and used as a chemotherapeutic agent.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Teniposide |
| CAS | 29767-20-2 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C32H32O13S |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | VM26 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 30 mg/mL (45.69 mM) |
| SMILES | O=C1OC[C@]2([H])[C@H](O[C@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO4)O3)O[C@@H]4C5=CC=CS5)O)O)C6=C(C=C7OCOC7=C6)[C@@H](C8=CC(OC)=C(O)C(OC)=C8)[C@]21[H] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 656.65 |
| Mehr anzeigen |