Learn More
Tert-Butyl (3 S)-3 -Amino-3 -Phenylpropanoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10075753
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
120686-18-2
C13H20NO2
222.31
MFCD00798310
TYYCBAISLMKLMT-NSHDSACASA-O
7021093
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1
120686-18-2
C13H20NO2
222.31
MFCD00798310
TYYCBAISLMKLMT-NSHDSACASA-O
7021093
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material tert-Butyl (3S)-3-amino-3-phenylpropanoate
Namenshinweis 97%
Farbe Farblos bis braun
Prozentgehaltsbereich 97%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Synonym s-tert-butyl 3-amino-3-phenylpropanoate, tert-butyl 3s-3-amino-3-phenylpropanoate, benzenepropanoic acid, b-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, bs, s-tert-butyl3-amino-3-phenylpropanoate, t-butyl 3s-3-amino-3-phenylpropanoate, s-alpha-2-oxo-2-tert-butoxyethyl benzyl amine, tert-butyl-3s-3-amino-3-phenylpropanoate, benzenepropanoic acid,b-amino-,1,1-dimethylethyl ester, bs
Brechungsindex 1.4960 to 1.498
IUPAC-Name (1S)-3-(tert-butoxy)-3-oxo-1-phenylpropan-1-aminium
Spezifische Drehung -22
Formelmasse 221.3
Reinheit (%) 97%
Spezifischer Drehzustand - 22.00 (20.00°C c=1,CHCl3)
Menge 1 g
Physikalische Form Leicht viskose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl (3S)-3-amino-3-phenylpropanoate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.