Learn More
TES-1025, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495316
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16495316 100 mg 100 Milligramm
16484428 10 mg 10 Milligramm
16483076 25 mg -
16430747 50 mg 50 Milligramm
16417157 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16495316 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY111365
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress TES-1025 is a potent and selective human α-amino-β-carboxymuconate-ε-semialdehyde decarboxylase (ACMSD) inhibitor with an IC50 of 13 nM.
TES-1025 is a potent and selective human α-amino-β-carboxymuconate-ε-semialdehyde decarboxylase (ACMSD) inhibitor with an IC50 of 13 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TES-1025
CAS 1883602-21-8
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H13N3O3S2
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (260.80 mM; Need warming)
SMILES O=C1C(C#N)=C(C2=CC=CS2)N=C(SCC3=CC=CC(CC(O)=O)=C3)N1
Molekulargewicht (g/mol) 383.44
Formelmasse 383.44
Reinheit (%) 95.11%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism