Learn More
TES-1025, MedChemExpress
Beschreibung
TES-1025 is a potent and selective human α-amino-β-carboxymuconate-ε-semialdehyde decarboxylase (ACMSD) inhibitor with an IC50 of 13 nM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | TES-1025 |
| CAS | 1883602-21-8 |
| Farbe | Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C18H13N3O3S2 |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (260.80 mM; Need warming) |
| SMILES | O=C1C(C#N)=C(C2=CC=CS2)N=C(SCC3=CC=CC(CC(O)=O)=C3)N1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 383.44 |
| Formelmasse | 383.44 |
| Mehr anzeigen |