Learn More
Tetrahydrocurcumin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479168
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16479168 10 mg 10 Milligramm
16471578 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16479168 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0893
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Tetrahydrocurcumin is a Curcuminoid found in turmeric (Curcuma longa) that is produced by the reduction of Curcumin. Tetrahydrocurcumin inhibit CYP2C9 and CYP3A4.
Tetrahydrocurcumin is a Curcuminoid found in turmeric (Curcuma longa) that is produced by the reduction of Curcumin. Tetrahydrocurcumin inhibit CYP2C9 and CYP3A4.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrocurcumin
CAS 36062-04-1
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H24O6
Menge 10 mg
Synonym HZIV 81-2
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (268.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CC(CCC1=CC=C(O)C(OC)=C1)=O)CCC2=CC=C(O)C(OC)=C2
Molekulargewicht (g/mol) 372.41
Formelmasse 372.41
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death