Learn More
Tetramethylsilane 25 mL, Eurisotop
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | U001FS |
| CAS | 75-76-3 |
| Farbe | Farblos |
| Menge | 25 mL |
| Summenformel | C4H12Si |
| MDL-Nummer | MFCD00008274 |
| Synonym | Tetramethylsilane |
| InChI-Schlüssel | CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C[Si](C)(C)C |
| IUPAC-Name | Tetramethylsilan |
| Mehr anzeigen |