Learn More
TG 100572 Hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483608
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16483608 10 mg 10 Milligramm
16440929 1 mg -
16420007 50 mg 50 Milligramm
16456337 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16483608 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10185
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress TG 100572 Hydrochloride is a multi-targeted kinase inhibitor which inhibits receptor tyrosine kinases and Src kinases; has IC50s of 2, 7, 2, 16, 13, 5, 0.5, 6, 0.1, 0.4, 1, 0.2 nM for VEGFR1, VEGFR2, FGFR1, FGFR2, PDGFRβ, Fgr, Fyn, Hck, Lck, Lyn, Src, Yes, respectively.
TG 100572 Hydrochloride is a multi-targeted kinase inhibitor which inhibits receptor tyrosine kinases and Src kinases
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TG 100572 Hydrochloride
CAS 867331-64-4
Farbe Red
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H27Cl2N5O2
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (48.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(O)C=C1C2=CC(C)=C(N=C(NC(C=C3)=CC=C3OCCN4CCCC4)N=N5)C5=C2.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 512.43
Formelmasse 512.43
Reinheit (%) 99.58%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation