Learn More
TGM4 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15847-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16895214
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
TGM4 is associated with the mammalian reproductive process. TGM4 catalyzes the cross-linking of proteins and the conjugation of polyamines to specific proteins in the seminal tract.
Spezifikation
Spezifikation
TGM4
Polyclonal
Unconjugated
TGM4
Fibrinoligase, hTGP, Prostate transglutaminase, TG(P), TGase 4, TGase P, TGM4, TGP, Transglutaminase 4, transglutaminase 4 (prostate), Transglutaminase P
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
331046, 7047
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P49221, Q8BZH1
Tgm4
TGM4 Fusion Protein Ag8608
20 μL
Primary
Mouse, Human