Learn More
TGM4 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | TGM4 |
---|---|
Konzentration | 0.13 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16895214
|
Proteintech
15847-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16885214
|
Proteintech
15847-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
TGM4 is associated with the mammalian reproductive process. TGM4 catalyzes the cross-linking of proteins and the conjugation of polyamines to specific proteins in the seminal tract.Spezifikation
TGM4 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
P49221, Q8BZH1 | |
331046, 7047 | |
TGM4 Fusion Protein Ag8608 | |
Primary | |
-20°C | |
TGM4 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Fibrinoligase, hTGP, Prostate transglutaminase, TG(P), TGase 4, TGase P, TGM4, TGP, Transglutaminase 4, transglutaminase 4 (prostate), Transglutaminase P | |
Tgm4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |